2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 5-Brom-3-nitropyridin-2-amin, 5-Brom-3-nitro-2-pyridylamin
010399-1G 010399-5G 010399-25G
FLUO010399-1GEA 31.1 EUR
FLUO010399-1G FLUO010399-5G FLUO010399-25G
2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
Molecular Weight: 218.01 g/mol
Schmelzpunkt: 215…216 °C
MDL: MFCD00047441
CAS-Nummer: 6945-68-2