2,3,5,6-Tetrafluor-p-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
010542-1G 010542-5G
FLUO010542-1GEA 54.8 EUR
FLUO010542-1G FLUO010542-5G
2,3,5,6-Tetrafluor-p-toluylsäure
2,3,5,6-Tetrafluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
Molecular Weight: 208,11 g/mol
MDL: MFCD00012302
CAS-Nummer: 652-32-4