1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,4-Dichlorphenylthioharnstoff, N-(2,4-Dichlorphenyl)thioharnstoff
010664-5G 010664-25G
FLUO010664-5GEA 67.1 EUR
FLUO010664-5G FLUO010664-25G
1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221.11 g/mol
Siedepunkt: 326
Schmelzpunkt: 160
MDL: MFCD00022161
CAS-Nummer: 6326-14-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III