1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyphenylthioharnstoff, N-(4-Methoxyphenyl)thioharnstoff
010667-5G 010667-25G
FLUO010667-5GEA 45.9 EUR
FLUO010667-5G FLUO010667-25G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 182.25 g/mol
MDL: MFCD00004936
CAS-Nummer: 2293-07-4
EINECS: 218-931-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III