4-(2-Aminoethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(4-Pyridyl)ethylamin
010690-1G 010690-5G 010690-25G
FLUO010690-1GEA 81.8 EUR
FLUO010690-1G FLUO010690-5G FLUO010690-25G
4-(2-Aminoethyl)pyridin
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76 °C
Dichte: 1,0238 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00038045
CAS-Nummer: 13258-63-4