2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-3-nitropyridin-2-amin, 5-Chlor-3-nitro-2-pyridylamin
010693-5G
010693-25G
FLUO010693-5GEA
0
EUR
FLUO010693-5G
FLUO010693-25G
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 173,56 g/mol |
MDL:
MFCD00092011 CAS-Nummer: 5409-39-2 |