N-(4-Bromphenyl)maleimid
Lieferant: FLUOROCHEM
011109-25G
011109-100G
FLUO011109-25GEA
0
EUR
FLUO011109-25G
FLUO011109-100G
N-(4-Bromphenyl)maleimid
N-(4-Bromphenyl)maleimid
Formel:
C₁₀H₆BrNO₂ Schmelzpunkt: 128,5…129.5 °C |
MDL:
MFCD00030664 CAS-Nummer: 13380-67-1 |