2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
011355-100G
011355-25G
FLUO011355-100GEA
76.2
EUR
FLUO011355-100G
FLUO011355-25G
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 163,99 g/mol Schmelzpunkt: 216…220 °C |
MDL:
MFCD00006090 CAS-Nummer: 56-05-3 EINECS: 200-253-9 |