2-Amino-5-methylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Methylthiazol-2-ylamin
011366-100G 011366-25G
FLUO011366-100GEA 121 EUR
FLUO011366-100G FLUO011366-25G
2-Amino-5-methylthiazol
2-Amino-5-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00078317
CAS-Nummer: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5