5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
011581-5G 011581-100G 011581-25G
FLUO011581-5GEA 31.1 EUR
FLUO011581-5G FLUO011581-100G FLUO011581-25G
5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
Molecular Weight: 227.87 g/mol
Siedepunkt: 288
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.781 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00127818
CAS-Nummer: 36082-50-5
UN: 2923
ADR: 8 III