3,6-Difluorphthalsäureanhydrid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3,6-Difluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
FL13001.POR 013001-1G 013001-5G
CHMPFL13001.POREA 0 EUR
CHMPFL13001.POR FLUO013001-1G FLUO013001-5G
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₂F₂O₃
Molecular Weight: 184,1 g/mol
MDL: MFCD00134537
CAS-Nummer: 652-40-4