3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: m-Xylol-5-sulfonsäurechlorid, m-Xylol-5-sulfonylchlorid, 3,5-Dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Dimethylbenzolsulfonsäurechlorid, 3,5-Dimethylbenzolsulfochlorid
FL13066.POR 013066-1G 013066-25G 013066-5G
CHMPFL13066.POREA 0 EUR
CHMPFL13066.POR FLUO013066-1G FLUO013066-25G FLUO013066-5G
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₂S
Molecular Weight: 204,68 g/mol
MDL: MFCD03094655
CAS-Nummer: 2905-27-3
UN: 3261
ADR: 8,II