2-Amino-5-phenylpyridin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Phenyl-2-pyridylamin, 5-Phenylpyridin-2-amin
FL13115.POR
013115-5G
013115-1G
CHMPFL13115.POREA
0
EUR
CHMPFL13115.POR
FLUO013115-5G
FLUO013115-1G
2-Amino-5-phenylpyridin
2-Amino-5-phenylpyridine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂ Molecular Weight: 170.21 g/mol |
MDL:
MFCD01692452 CAS-Nummer: 33421-40-8 |