Benzoylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Phenyl-3-ketopropionsäurenitril, 3-Phenyl-3-oxopropionsäurenitril
013117-2G
013117-10G
FLUO013117-2GEA
0
EUR
FLUO013117-2G
FLUO013117-10G
Benzoylacetonitril
Benzoylacetonitril
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂CN Molecular Weight: 145.16 Siedepunkt: 301 Schmelzpunkt: 83,5 |
MDL:
MFCD00001942 CAS-Nummer: 614-16-4 EINECS: 210-369-1 |