2-Brom-5-fluorbenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
FL13206.POR
013206-25G
013206-5G
013206-100G
CHMPFL13206.POREA
0
EUR
CHMPFL13206.POR
FLUO013206-25G
FLUO013206-5G
FLUO013206-100G
2-Brom-5-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO Molecular Weight: 203.01 g/mol |
MDL:
MFCD00142872 CAS-Nummer: 94569-84-3 |