3-Bromfuran

Lieferant: CHEMPUR

FL13445.POR 013445-5G
CHMPFL13445.POREA 0 EUR
CHMPFL13445.POR FLUO013445-5G
3-Bromfuran
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00005347
CAS-Nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR