3-Methyl-1-benzofuran
Lieferant: CHEMPUR
FL13629.POR
013629-1G
013629-5G
CHMPFL13629.POREA
0
EUR
CHMPFL13629.POR
FLUO013629-1G
FLUO013629-5G
3-Methyl-1-benzofuran
3-Methylbenzofuran
Formel:
C₉H₈O Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 19 °C Dichte: 1,0568 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00205641 CAS-Nummer: 21535-97-7 EINECS: 244-427-2 |