2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL13760.POR 013760-25G 013760-5G
CHMPFL13760.POREA 0 EUR
CHMPFL13760.POR FLUO013760-25G FLUO013760-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₃F₆N
MDL: MFCD03094423
CAS-Nummer: 51012-27-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III