2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(Brommethyl)-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
FL13764.POR
013764-25G
013764-5G
CHMPFL13764.POREA
0
EUR
CHMPFL13764.POR
FLUO013764-25G
FLUO013764-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₅BrF₆ Molecular Weight: 307.03 g/mol |
MDL:
MFCD00799485 CAS-Nummer: 302911-98-4 UN: 3265 ADR: 8 II |