3-Iod-p-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
013858-25G 013858-100G
FLUO013858-25GEA 79.2 EUR
FLUO013858-25G FLUO013858-100G
3-Iod-p-toluylsäure
3-Iod-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇IO₂
Molecular Weight: 262,05 g/mol
Siedepunkt: 329 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…211 °C
MDL: MFCD00010392
CAS-Nummer: 82998-57-0