Tetrafluorphthalsäureanhydrid
Lieferant: CHEMPUR
FL13867.POR 013867-25G 013867-5G
CHMPFL13867.POREA 0 EUR
CHMPFL13867.POR FLUO013867-25G FLUO013867-5G
Tetrafluorphthalsäureanhydrid
Tetrafluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈F₄O₃
MDL: MFCD00039697
CAS-Nummer: 652-12-0
EINECS: 211-485-5