4-Methoxy-o-toluidin

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 4-Methoxy-2-methylanilin, 2-Methyl-p-anisidin, m-Cresidin, 4-Amino-3-methylanisol, 2-Amino-5-methoxytoluol, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzol

013907-25G 013907-5G
FLUO013907-25GEA 63.9 EUR
FLUO013907-25G FLUO013907-5G
4-Methoxy-o-toluidin
4-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 248
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1.065 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007735
CAS-Nummer: 102-50-1
EINECS: 203-036-7
UN: 2810

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR