5-Chlor-2-thenoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Chlor-2-thiophencarbonsäure, 5-Chlorthiophen-2-carbonsäure
014515-25G 014515-5G
FLUO014515-25GEA 48 EUR
FLUO014515-25G FLUO014515-5G
5-Chlor-2-thenoesäure
5-Chlor-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃ClO₂S
Molecular Weight: 162,6 g/mol
MDL: MFCD00041426
CAS-Nummer: 24065-33-6