1-(2-Fluorbenzyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF368.5
CFF368.10
CFF368.25
017397-5G
017397.10G
017397-25G
017397-1G
CHMPCFF368.5EA
532
EUR
CHMPCFF368.5
CHMPCFF368.10
CHMPCFF368.25
FLUO017397-5G
FLUO017397.10G
FLUO017397-25G
FLUO017397-1G
1-(2-Fluorbenzyl)piperazin
1-(2-Fluorbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₅FN₂ Molecular Weight: 194,25 g/mol |
MDL:
MFCD02256027 CAS-Nummer: 89292-78-4 |