2,6-Dimethylbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
017526-25G 017526-5G
FLUO017526-25GEA 683 EUR
FLUO017526-25G FLUO017526-5G
2,6-Dimethylbenzoylchlorid
2,6-Dimethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168,62 g/mol
MDL: MFCD00052854
CAS-Nummer: 21900-37-8