3-(Methylthio)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
018141-25G 018141-100G
FLUO018141-25GEA 84.9 EUR
FLUO018141-25G FLUO018141-100G
3-(Methylthio)anilin
3-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1464 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007793
CAS-Nummer: 1783-81-9
EINECS: 217-232-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III