2-Amino-5-chlorpyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Chlorpyrimidin-2-ylamin
018177-1G
018177-5G
FLUO018177-1GEA
31.1
EUR
FLUO018177-1G
FLUO018177-5G
2-Amino-5-chlorpyrimidin
2-Amino-5-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129.55 g/mol |
MDL:
MFCD00014604 CAS-Nummer: 5428-89-7 EINECS: 226-581-2 |