3-Benzylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
018206-1G
018206-5G
FLUO018206-1GEA
130
EUR
FLUO018206-1G
FLUO018206-5G
3-Benzylanilin
3-Benzylanilin
Formel:
C₁₃H₁₃N Molecular Weight: 183,25 g/mol |
MDL:
MFCD01310782 CAS-Nummer: 61424-26-8 |