3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018312-1G 018312-5G
FLUO018312-1GEA 31.1 EUR
FLUO018312-1G FLUO018312-5G
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
MDL: MFCD01310793
CAS-Nummer: 1643-30-7