1,3-Dimethyluracil
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidin
018492-5G
018492-25G
FLUO018492-5GEA
0
EUR
FLUO018492-5G
FLUO018492-25G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molecular Weight: 140.14 g/mol |
MDL:
MFCD00038065 CAS-Nummer: 874-14-6 EINECS: 212-856-4 |