3-(p-Tolyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018857.10G 018857-1G 018857-5G
FLUO018857.10GEA 0 EUR
FLUO018857.10G FLUO018857-1G FLUO018857-5G
3-(p-Tolyl)propionsäure
3-(p-Tolyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MDL: MFCD00016561
CAS-Nummer: 1505-50-6
EINECS: 216-132-9