1-(2-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: N-(2-Nitrophenyl)thiourea, 2-Nitrophenylthiourea
018920-1G 018920-5G
FLUO018920-1GEA 69.8 EUR
FLUO018920-1G FLUO018920-5G
1-(2-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 197.22 g/mol
Schmelzpunkt: 140.5…141.5 °C
MDL: MFCD00041237
CAS-Nummer: 51039-84-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III