5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-(2-Bromophenyl)tetrazole
FL19493.POR
019493-5G
019493-1G
CHMPFL19493.POREA
0
EUR
CHMPFL19493.POR
FLUO019493-5G
FLUO019493-1G
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Formel:
C₇H₅BrN₄ Molecular Weight: 225.05 g/mol Schmelzpunkt: 183…184 °C |
MDL:
MFCD00151799 CAS-Nummer: 73096-42-1 |