5-Chlor-o-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Chlor-2-methoxyanilin, 2-Amino-4-chloranisol, 5-Chlor-2-anisidin
020202-25G 020202-100G
FLUO020202-25GEA 0 EUR
FLUO020202-25G FLUO020202-100G
5-Chlor-o-anisidin
5-Chlor-o-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Molecular Weight: 157.6 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 84
MDL: MFCD00007777
CAS-Nummer: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN: 2233
ADR: 6.1 III