1-Methyl-3-phenylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: MEFPIP
021556-5G 021556-1G
FLUO021556-5GEA 48.8 EUR
FLUO021556-5G FLUO021556-1G
1-Methyl-3-phenylpiperazin
1-Methyl-3-phenylpiperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176,26 g/mol
MDL: MFCD03411603
CAS-Nummer: 5271-27-2
EINECS: 431-180-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III