4-Chlor-3-fluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (4-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
021807-5G 021807-1G
FLUO021807-5GEA 254 EUR
FLUO021807-5G FLUO021807-1G
4-Chlor-3-fluorbenzylamin
4-Chlor-3-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Molecular Weight: 159.59 g/mol
MDL: MFCD04116008
CAS-Nummer: 72235-58-6