3,5-Dimethylisoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
023218-250G
023218-25G
023218-100G
FLUO023218-250GEA
321
EUR
FLUO023218-250G
FLUO023218-25G
FLUO023218-100G
3,5-Dimethylisoxazol
3,5-Dimethylisoxazole
Formel:
C₅H₇NO Molecular Weight: 97,12 g/mol Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa) Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00003156 CAS-Nummer: 300-87-8 EINECS: 206-100-2 |