3,5-Dimethyl-4-iodisoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
023250-5G
023250-25G
FLUO023250-5GEA
0
EUR
FLUO023250-5G
FLUO023250-25G
3,5-Dimethyl-4-iodisoxazol
3,5-Dimethyl-4-iodoisoxazole
Formel:
C₅H₆INO Molecular Weight: 223,01 g/mol |
MDL:
MFCD00173743 CAS-Nummer: 10557-85-4 |