5-Brom-2-chlorpyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
023429-1G 023429-5G
FLUO023429-1GEA 0 EUR
FLUO023429-1G FLUO023429-5G
5-Brom-2-chlorpyrimidin
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₂BrClN₂
Molecular Weight: 193,43 g/mol
MDL: MFCD00483232
CAS-Nummer: 32779-36-5