Kaliumdichromat 0.02 mol/l (0.12 N) mit Quecksilber(II)sulfat 80 g/l in schwefelsaurer Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat

01221.4700 01221.3700
KRAF01221.4700EA 234 EUR
KRAF01221.4700 KRAF01221.3700
Kaliumdichromat 0.02 mol/l (0.12 N) mit Quecksilber(II)sulfat 80 g/l in schwefelsaurer Lösung
Kaliumdichromat

zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-41:1980, DEV H41

Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR