Kaliumdichromat 0.005 mol/l (0.030 N) aqueous solution COD_determination

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat

01724.3000 01724.4000
KRAF01724.3000EA 87.3 EUR
KRAF01724.3000 KRAF01724.4000
Kaliumdichromat 0.005 mol/l (0.030 N) aqueous solution COD_determination
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Schmelzpunkt: 398
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR