Natriumacetat 30% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Essigsäure Natriumsalz
03865.5000
03865.2000
03865.3000
03865.5020
KRAF03865.5000EA
164
EUR
KRAF03865.5000
KRAF03865.2000
KRAF03865.3000
KRAF03865.5020
Natriumacetat 30% in wässriger Lösung, reinst
Natriumacetat
Formel:
H₃CCOONa Molecular Weight: 82.03 g/mol Siedepunkt: 881.4 Schmelzpunkt: 324 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 12,08711 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...