Natriumacetat 0.1 mol/l (0.1 N) acetic acid

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Essigsäure Natriumsalz

04814.3000 04814.2000 04814.5020
KRAF04814.3000EA 66.1 EUR
KRAF04814.3000 KRAF04814.2000 KRAF04814.5020
Natriumacetat 0.1 mol/l (0.1 N) acetic acid
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
UN: 2789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR