Salpetersäure 10%, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitric acid solution
05300.5120
05300.7120
05300.3100
05300.4100
KRAF05300.5120EA
159
EUR
KRAF05300.5120
KRAF05300.7120
KRAF05300.3100
KRAF05300.4100
Salpetersäure 10%, extra_pure
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63.01 g/mol Siedepunkt: 87 Schmelzpunkt: -42 Dichte: 1.51 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 II Merck Index: 13,06610 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...