E/E absolut analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
07227.4000 07227.3000 07227.3700 07227.4700 07227.2700 07227.5300 07227.6700
KRAF07227.4000EA 221 EUR
KRAF07227.4000 KRAF07227.3000 KRAF07227.3700 KRAF07227.4700 KRAF07227.2700 KRAF07227.5300 KRAF07227.6700
E/E absolut analytisches Reagens
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78,3
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806