Natriumacetat 20% aqueous solution, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
10749.3000 10749.2000 10749.5020
KRAF10749.3000EA 62.8 EUR
KRAF10749.3000 KRAF10749.2000 KRAF10749.5020
Natriumacetat 20% aqueous solution, extra_pure
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711