Natriumacetat 0.1 mol/l (0.1 N) ethanol_denatured_96
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
16590.3700 16590.2700 16590.4700
KRAF16590.3700EA 98.8 EUR
KRAF16590.3700 KRAF16590.2700 KRAF16590.4700
Natriumacetat 0.1 mol/l (0.1 N) ethanol_denatured_96
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711