1-(3,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MENAI
Gefahr
Synonyme: N-(3,5-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 3,5-Dichlorphenylthioharnstoff
DH587.50 DH587.100 DH587.5
MENADH587.50EA 0 EUR
MENADH587.50 MENADH587.100 MENADH587.5
1-(3,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221.11 g/mol
Siedepunkt: 326
Schmelzpunkt: 180
MDL: MFCD00041168
CAS-Nummer: 107707-33-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III