1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MENAI
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(4-Chlorphenyl)thioharnstoff, 4-Chlorphenylthioharnstoff
DH592.50
DH592.100
DH592.25
MENADH592.50EA
0
EUR
MENADH592.50
MENADH592.100
MENADH592.25
1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₄Cl)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 186,66 g/mol Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 201…201,5 °C |
MDL:
MFCD00022168 CAS-Nummer: 3696-23-9 EINECS: 223-022-4 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...