α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol

Lieferant: MENAI

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzol-1,2-diamin, 4-(Trifluormethyl)-1,2-phenylendiamin, 1,2-Diamino-4-(trifluormethyl)benzol, 3,4-Diaminobenzotrifluorid, 4-(Trifluormethyl)-o-phenylendiamin

DH627.50 DH627.10
MENADH627.50EA 0 EUR
MENADH627.50 MENADH627.10
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 58 °C
MDL: MFCD00042456
CAS-Nummer: 368-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR